Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 733,00 zł 623,05 zł |
Informacje o tej pozycji
623,05 zł
Cena katalogowa733,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Chloro[tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I), 99%
Quality Segment
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
SMILES string
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 99% | description 95% | description 98% |
| reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: gold | reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst |
| assay 99% | assay 95% | assay 98% |
| form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Chloro[tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I) 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/250/453/f96e05ee-0d9c-46a0-b0f5-818f89e15a2e/640/f96e05ee-0d9c-46a0-b0f5-818f89e15a2e.png)
![Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I) 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/154/609/370330fe-5c15-47b6-ad13-ea3dc87099d6/640/370330fe-5c15-47b6-ad13-ea3dc87099d6.png)