Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27AuClP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.82
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Chloro[(1,1′-biphenyl-2-yl)di-tert-butylphosphine]gold(I), 98%
Quality Segment
assay
98%
form
solid
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
237-240 °C
SMILES string
Cl[Au].CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.Au.ClH/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;;/h7-15H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
MZMOUYZCJIFYAH-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product falls under category 12 PAP and aligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?