Merck
654213
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine borane complex
2-Methylpyridine borane complex
95%
Synonim(y):
2-Picoline borane complex
Wybierz wielkość
5 G
425,00 zł
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
425,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
425,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=NC=CC=C1.B
InChI
1S/C6H7N.B/c1-6-4-2-3-5-7-6;/h2-5H,1H3;
Klucz InChI
QHXLIQMGIGEHJP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methylpyridine borane complex is a nontoxic alternate to the reducing agent sodium cyanoborohydride.[1]
Zastosowanie
2-Methylpyridine borane complex solution (2-Picoline borane complex) was used as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination.[2] It may be used in the following studies:
  • Synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers.[3]
  • Reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones.[4]
  • Synthesis of various trifluoromethylated amino compounds.[5]
  • An alternative reagent for reductive aminations.[6]
Environmentally benign reducing agent
Reactant for:
Reductive amination
N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation
Reductive alkoxyamination
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
One-pot synthesis of alkoxyamine derivatives by reductive alkoxyamination with a 2-picoline-borane complex.
Kawase Y , et al.
Heterocycles, 78(2), 463-470 (2009)
Trifluoroacetaldehyde: A useful industrial bulk material for the synthesis of trifluoromethylated amino compounds.
Mimura H, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(4), 477-486 (2010)
Shigehisa Uchiyama et al.
Analytical chemistry, 81(1), 485-489 (2008-12-06)
A new method for the determination of carbonyls in air using 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) has been developed. The traditional method for the measurement of carbonyl compounds, using DNPH to form the corresponding 2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPhydrazone) derivatives, is subject to analytical errors because
Sato, S. et al
Tetrahedron, 60, 7899-7899 (2004)
Maaike M Appeldoorn et al.
Carbohydrate research, 381, 33-42 (2013-09-24)
In order to use corn fiber as a source for bioethanol production the enzymatic hydrolysis of the complex glucuronoarabinoxylans present has to be improved. Several oligosaccharides present in the supernatant of mild acid pretreated and enzymatically saccharified corn fiber that
Produkty
2-picoline-borane (pic-BH3) is an excellent alternative reagent for reductive aminations.
2-pikolina-boran (pic-BH3) jest doskonałym alternatywnym odczynnikiem do aminowania redukcyjnego.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cambridge, MA
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    2-Methylpyridine complex
    Reagent came promptly and was properly sealed and worked as desired