Merck
109835
Sigma-Aldrich
2-metylopirydyna
98%
Synonim(y):
2-Picoline, α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
Wybierz wielkość
25 ML
166,00 zł
500 ML
246,00 zł
1 L
412,00 zł
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
166,00 zł
500 ML
246,00 zł
1 L
412,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
104581
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
3.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 24.4 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
995 °F
granice wybuchowości
8.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Picoline (2-Methylpyridine) was used to study the electron and proton transfer reactions of lumiflavin using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry[1].
2-Picoline was used in the synthetic pathway for the production of dearomatized, allylated and C-H bond activated pyridine derivatives[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
J Christian Lennox et al.
The journal of physical chemistry. B, 121(46), 10530-10542 (2017-11-14)
A polypyridyl ruthenium complex with fluorinated bipyridine ligands and a covalently bound tyrosine moiety was synthesized, and its photo-induced proton-coupled electron transfer (PCET) reactivity in acetonitrile was investigated with transient absorption spectroscopy. Using flash-quench methodology with methyl viologen as an
Phillip Jochmann et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(43), 12115-12122 (2011-09-10)
A facile and general synthetic pathway for the production of dearomatized, allylated, and C-H bond activated pyridine derivatives is presented. Reaction of the corresponding derivative with the previously reported reagent bis(allyl)calcium, [Ca(C(3)H(5))(2)] (1), cleanly affords the product in high yield.
Tianlan Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(44), 11136-11141 (2013-09-07)
Examination of electron transfer and proton transfer reactions of lumiflavin and proton transfer reactions of the lumiflavin radical anion by Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry is described. From the equilibrium constant determined for electron transfer between 1,4-naphthoquinone and
Malcolm E Tessensohn et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 18(16), 2250-2257 (2017-06-14)
The voltammetric behavior of 2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylenediamine was found to be able to differentiate the hydrogen acceptor abilities of electroinactive pyridine compounds in acetonitrile. Weak and strong hydrogen acceptors were distinguished through the onset of a third oxidation process that came about
Nikolaos Kritikos et al.
Journal of chromatography. A, 1403, 70-80 (2015-06-06)
In the current study, quantitative structure-retention relationships (QSRR) were constructed based on data obtained by a LC-(ESI)-QTOF-MS/MS method for the determination of amino acid analogues, following their derivatization via chloroformate esters. Molecules were derivatized via n-propyl chloroformate/n-propanol mediated reaction. Derivatives
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, for product no. 109835-25ML 2-Methylpyridine. At what temperature should it be kept?
    1 answer
    1. This product may be stored in ambient temperature.