179752
Borane pyridine complex
~8 M BH3
Synonim(y):
NSC 10219, NSC 53324, Pyridine borane, Trihydro(pyridine)boron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
~8 M BH3
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[BH3-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H8BN/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H3
Klucz InChI
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Investigations of site energy distribution functions from Toth isotherm for adsorption of gases on heterogeneous surfaces
- Preparation of α−alkyl-β-hydroxy esters
- Regioselective immobilization of short oligonucleotides to acrylic copolymer gels
- Preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes
- Sintering of silicon carbide
Reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides
Modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch
Przestroga
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C