Przejdź do
646989
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonim(y):
6-Bromonicotinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
924,00 zł
693,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
693,00 zł
Cena katalogowa924,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
179-188 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
484652632465228435
description
96%
description
98%
description
97%
description
98%
assay
96%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
179-188 °C (lit.)
mp
192-194 °C (lit.)
mp
200-203 °C (lit.)
mp
178-180 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
bromo, carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)