Merck
A89804
Sigma-Aldrich
Anthranilamide
≥98%
Synonim(y):
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
Wybierz wielkość
5 G
172,00 zł
100 G
198,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
172,00 zł
100 G
198,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
508509
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
crystals
Próba:
≥98%
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
Formularz
crystals
mp
111-113 °C (lit.)
fluorescencja
λex 330 nm; λem 420 nm(lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Klucz InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Fluorescently labels glycans containing a free reducing terminus.[1][2]
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>365.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 185 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Jia Jia et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(31), 6279-6286 (2012-06-23)
Three fluorescent probes CdABA', CdABA and ZnABA', which are structural isomers of ZnABA, have been designed with N,N-bis(2-pyridylmethyl) ethylenediamine (BPEA) as chelator and 2-aminobenzamide as fluorophore. These probes can be divided into two groups: CdABA, CdABA' for Cd(2+) and ZnABA
Michael Melmer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 398(2), 905-914 (2010-07-20)
In contrast with conventional drugs, biopharmaceuticals are highly complex molecules with remarkable heterogeneity. Protein glycosylation is an inherent source of this heterogeneity and also affects the safety, efficacy, and serum half-life of therapeutic glycoproteins. Therefore analysis of the glycan pattern
Karina Mariño et al.
Glycobiology, 21(10), 1317-1330 (2011-05-14)
Although the properties of milk oligosaccharides have been of scientific interest for many years, their structural diversity presents a challenging analytical task. In the quest for a simple and robust technology to characterize the different oligosaccharides present in milk, we
Udayanath Aich et al.
The FEBS journal, 278(10), 1699-1712 (2011-03-18)
Agglutination of red blood cells (RBCs), including chicken RBCs (cRBCs), has been used extensively to estimate viral titer, to screen glycan-receptor binding preference, and to assess the protective response of vaccines. Although this assay enjoys widespread use, some virus strains
Ada Triguero et al.
Analytical biochemistry, 400(2), 173-183 (2010-01-30)
Plants synthesize N-glycans containing the antigenic sugars alpha(1,3)-fucose and beta(1,2)-xylose. Therefore it is important to monitor these N-glycans in monoclonal antibodies produced in plants (plantibodies). We evaluated several techniques to characterize the N-glycosylation of a plantibody produced in tobacco plants
Produkty
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protokoły
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.