Przejdź do
A7222
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
≥96.0% purity (HPCE), solid
Synonim(y):
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8NNa3O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.40
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, ≥96.0% (HPCE), solid
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPCE)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
beige to dark beige, yellow to dark yellow
mp
≥250 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Application
APTS is a fluorescence reagent that has been demonstrated to have a high level of detection sensitivity for sugars The LOD for APTS-derivatized sugars has been shown to be 0.4 nM when using a 488 nm argon-ion laser. The multi-anionic nature of APTS makes it ideal for the studies of carbohydrate molecules and small hormone molecules by high resolution capillary electrophoresis.
Fluorescent label for glycoproteins and saccharides.
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt (APTS) has been used for the detection of human milk oligosaccharides using multiplexed CGE with LIF (capillary gel electrophoresis with laser-induced fluorescence) technique.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H152974875744034
description
≥96.0% (HPCE), solid
description
≥96%
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
≥95.0%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
beige to dark beige, yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥96.0% (HPCE)
assay
≥96%
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)