Merck
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
Synonim(y):
4-Phenylazoanisole
Wybierz wielkość
5 G
680,00 zł
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
680,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
Beilstein:
958054
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
mp
54-56 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
Klucz InChI
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)