Merck
479624
Sigma-Aldrich
4-(Phenylazo)benzoic acid
98%
Synonim(y):
4-(2-Phenyldiazenyl)benzoic acid, 4-Carboxyazobenzene, Azobenzene-4-carboxylic acid, Azoic acid, p-Phenylazobenzoic acid
Wybierz wielkość
1 G
188,00 zł
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
188,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
mp
247-250 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H10N2O2/c16-13(17)10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,(H,16,17)/b15-14+
Klucz InChI
CSPTZWQFHBVOLO-CCEZHUSRSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-(Phenylazo)benzoic acid (PABA), an azobenzene derivative, is a photo-isomerisable molecule.[1] It can be synthesized by reacting p-aminobenzoic acid with nitrosobenzene. The interaction of PABA with TiO2 and ZnO electrodes has been investigated.[2] A photoreversible switch has been developed using dimethylamino calix[4]arene and PABA.[3] The post functionalization of poly(hydroxyethyl acrylate) core cross-linked star polymers with PABA induces an ability to complex with α-cyclodextrin.[1]
Zastosowanie
4-(Phenylazo)benzoic acid may be used in the preparation of a novel photochromic ZrO2 precursor solution.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chao Luo et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(23), e1706498-e1706498 (2018-04-25)
Organic compounds are desirable alternatives for sustainable lithium-ion battery electrodes. However, the electrochemical properties of state-of-the-art organic electrodes are still worse than commercial inorganic counterparts. Here, a new chemistry is reported based on the electrochemical conversion of nitro compounds to
New dyes for solar cells based on nanostructured semiconducting metal oxides: Synthesis and characterisation of ruthenium (II) complexes with thiol-substituted ligands.
Ohlsson J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 148(1), 41-48 (2002)
Azobenzene-Functionalised Core Cross-Linked Star Polymers and their Host-Guest Interactions.
Tan S, et al.
Australian Journal of Chemistry, 67(1), 173-178 (2014)
A photoresponsive wettability switch based on a dimethylamino Calix[4]arene.
Zhang X, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 20(30), 9367-9371 (2014)
Synthesis of a new photochromic ZrO2 precursor for preparation of functional thin films.
Nishizawa K, et al.
Key Engineering Materials, 320, 175- 178 (2006)