Przejdź do
317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline
97%
Synonim(y):
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-isothiocyanate, DABITC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SCNC6H4N=NC6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-521-3
Beilstein/REAXYS Number:
752568
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
crystals
mp
167-171 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
InChI key
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
379298M44451F0125
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
crystals
form
powder, crystals or chunks
form
powder, crystals or chunks
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
97%
assay
97%
assay
97.5% (GC)
assay
-
mp
167-171 °C (lit.)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
88-89 °C (lit.)
mp
98-100 °C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)