Merck
198102
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Synonim(y):
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Wybierz wielkość
25 G
272,00 zł
100 G
899,00 zł
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
272,00 zł
100 G
899,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
Numer w indeksie barw:
26105
Beilstein:
709018
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
skład
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
metody
microbe id | staining: suitable
mp
199 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
357 nm (2nd)
520 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
Klucz InChI
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Opis ogólny
Sudan IV is a hydrophobic azo dye.[1][2] It stains triglycerides and imparts an intense red color. The dye does not stain lipid droplets or phospholipids.[3]
Zastosowanie
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques.[4] It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.[4][5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The induction of cytochrome P450 1A1 by Sudan dyes
Ahmed R, et al.
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 22(2), 77-84 (2008)
Aorta atherosclerosis lesion analysis in hyperlipidemic mice
Mohanta S, et al.
Bio-protocol, 6(11), 77-84 (2016)
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
The
Histophatologic Techniques (2006)
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)