Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4N=NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-082-3
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1\N=N\c2ccccc2O
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13-14-10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
JFEVWPNAOCPRHQ-BUHFOSPRSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 173-175 °C (lit.) | mp 113-118 °C | mp >300 °C (lit.) |
| form powder | form solid | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?