Merck
230898
Sigma-Aldrich
Antimony(III) oxide
powder, 5 μm, ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Diantimony trioxide
Wybierz wielkość
100 G
258,00 zł
1 KG
1110,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
258,00 zł
1 KG
1110,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.52
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38080202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
wielkość cząstki
5 μm
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Klucz InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Thermal Decomposition and Carbothermal Reduction: Examines the recycling and purification processes of Antimony(III) oxide from metal oxides, valuable for those interested in sustainable metallurgy (Karlsson et al., 2018).
  • Oxidation of Antimony(III) in Soil by Manganese(IV) Oxide: Studies the interaction between manganese oxide and antimony(III) oxide in soils, providing insights into environmental chemistry and soil remediation (Fu et al., 2018).
  • Adsorption of Antimony(V) onto Mn(II)-Enriched Surfaces: Focuses on how manganese oxide interacts with antimony(V), relevant for those studying adsorption processes and water treatment technologies (Liu et al., 2015).
  • Kinetic Modeling of Antimony(III) Oxidation and Sorption in Soils: Provides a kinetic model of antimony(III) interactions with environmental matrices, useful for environmental scientists and chemists involved in pollution control (Cai et al., 2016).
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anal K Jha et al.
Biotechnology journal, 4(11), 1582-1585 (2009-10-22)
A low-cost green and reproducible microbe (Lactobacillus sp.)-mediated biosynthesis of Sb(2)O(3) nanoparticles is reported. The synthesis was performed at around room temperature. X-ray and transmission electron microscopy analyses were performed to ascertain the formation of Sb(2)O(3) nanoparticles. X-ray analysis indicated
Y Zhong et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 20(2), 232-236 (2003-09-05)
An ICP-AES method was established for the simultaneous determination of Hg and As in crude antimony trioxide. The samples with different grades were digested in hydrochloric acid-tartraic acid-potassium chloride using microwave process system. The method is applied to analyze crude
[Report on analysis of lung biopsy of pneumoconiosis exposed to antimony trioxide].
Xiao-ping Li et al.
Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases, 26(4), 237-238 (2008-08-30)
Wook Jo et al.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, 63(Pt 3), 229-233 (2007-04-17)
The composition planes of the inversion boundary induced by the addition of Sb2O3 to ZnO ceramics were analyzed crystallographically by the application of electron back-scattered diffraction (EBSD) analysis and stereographic projection techniques. The inversion boundary was determined to consist of
R O Jenkins et al.
Human & experimental toxicology, 17(4), 231-238 (1998-06-09)
1. The aerobic filamentous fungus S. brevicaulis IMI 17297 methylated antimony from Sb2O3 substrate, with the formation of gaseous trimethylantimony (TMA). No evidence was found for the generation of other gaseous antimony compounds by this organism. 2. Biovolatilization of inorganic