Przejdź do
549541
Antimony tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
Synonim(y):
ATO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
Informacje o tej pozycji
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
nanopowder
composition
antimony pentoxide, 7-11% , tin(IV) oxide, 89-93%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
surface area
47 m2/g
particle size
<50 nm
SMILES string
O=[Sn]=O.O=[Sb]O[Sb]=O
InChI key
DCEPJBOKQZTMOG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
494682118501HPA067142
description
nanopowder, <50 nm particle size, ≥99.5% trace metals basis
description
−325 mesh, ≥99.99% trace metals basis
description
The ATM/ATR Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 905973-89-9, controls the biological activity of ATM/ATR Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
particle size
<50 nm
particle size
−325 mesh
particle size
-
particle size
-
form
nanopowder
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: antimony
reaction suitability
core: tin, core: indium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
composition
antimony pentoxide, 7-11% , tin(IV) oxide, 89-93%
composition
In2O3, 90% , SnO2, 10%
composition
-
composition
-
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)