Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
430,00 zł
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
nanopowder
composition
MoO₃
reaction suitability
core: molybdenum
particle size
100 nm (TEM)
mp
795 °C (lit.)
application(s)
catalysts
perovskite solar cells
SMILES string
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChI key
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nanopowder, 100 nm (TEM), 99.5% trace metals basis | description puriss. p.a., 99.5% | description ReagentPlus®, ≥99.5% | description ACS reagent, ≥99.5% |
| particle size 100 nm (TEM) | particle size - | particle size - | particle size - |
| assay 99.5% trace metals basis | assay 99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| form nanopowder | form powder | form crystals | form powder |
| mp 795 °C (lit.) | mp 795 °C (lit.) | mp 795 °C (lit.) | mp 795 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: molybdenum | reaction suitability - | reaction suitability reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molybdenum(VI) oxide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?