Merck
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
144-148 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
Klucz InChI
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)