Merck
682446
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
458,50 zł
458,50 zł
Cena katalogowa917,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
458,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
458,50 zł
Cena katalogowa917,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
mp
170-175 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)