For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
225541
Diisopropyl azodicarboxylate
98%
Synonim(y):
DIAD, Diisopropyl azodiformate
Wybierz wielkość
194,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
194,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤2% dichloromethane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420 (lit.)
bp
75 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
azo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H14N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3/b10-9+
Klucz InChI
VVWRJUBEIPHGQF-MDZDMXLPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Chromenes resembling classical cannabinoids
- MK-3281 inhibitor of the hepatitis C virus NS5B polymerase
- Norbornene-based guanidine-rich polymers as mimcs of cell-penetrating peptides (CPP)
- Analogues of the Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing molecule N-(3-Oxododecanoyl)-l-homoserine lactone with immunosuppressive but non-LasR-inducing properties
- Acceptor-donor-acceptor organic dyes for dye-sensitized solar cells
- 1,3-dioxane-2-carboxylic acid derivatives as PPARα/γ dual agonists
- Hydrazinophosphonates and hydrazinobisphosphonates via Mitsunobu and Arbuzov-type multicomponent application of the Morrison-Brunn-Huisgen betaine
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?