For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
F20505
2-Furoic acid
98%
Synonim(y):
Furan-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
131,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
131,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
230-232 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
Klucz InChI
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synthesis of a single-molecule magnet, Mn11Gd2 based high-nuclearity heterometallic complex.[1]
- Synthesis of orally active antidiabetic vanadyl complex, bis(α-furancarboxylato)oxovanadium(IV).[2]
- As a ligand in the synthesis of luminescent 4f-3d heterometallic one-dimensional coordination polymers.[3]
- Synthesis of biocompatible multifunctional dextran furoate nanospheres.[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
282.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
139.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?