163392
3-Furoic acid
98%
Synonim(y):
Furan-3-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
120-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
Klucz InChI
IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction.
- (±)-Hyperolactone A by reacting with 2-methylbutanal.
- Furo[2,3-b]pyridin-4-one-5-carboxylate ester derivatives as potential non-nucleoside inhibitors of human herpesvirus polymerases.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3