Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 351,00 zł 263,25 zł |
Informacje o tej pozycji
161,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
InChI key
XKVUYEYANWFIJX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥99.0% (GC) | description liquid | description 97% |
| assay 97% | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| density 1.02 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.988 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 204 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| refractive index n20/D 1.495 (lit.) | refractive index n20/D 1.477 | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylpyrazole
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
218.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.5 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1453-58-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?