Merck
C116602
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarboxylic acid
95%
Synonim(y):
CPC-acid
Wybierz wielkość
25 G
205,00 zł
100 G
277,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
205,00 zł
100 G
277,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C3H5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
969839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
mp
14-17 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
Klucz InChI
YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Perali Ramu Sridhar et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(5), 756-758 (2011-12-03)
A stereoselective methodology was developed for the construction of C-spiro-glycosides in two steps involving bromonium ion activated solvolytic ring opening of sugar derived 1,2-cyclopropanecarboxylates followed by a one-pot dehydrohalogenation, intramolecular hetero-Michael addition (IHMA) and ester hydrolysis. The obtained spirocyclic lactols
F X Sureda et al.
Neuroreport, 7(11), 1824-1828 (1996-07-29)
The effect of 1-aminocyclopropanecarboxylic acid (ACPC) on the potentiation by glycine of N-methyl-D-aspartate (NMDA)-evoked increases in intracellular free calcium concentration [Ca2+]i was examined in cultured rat cerebellar granule cells. NMDA (50 microM) produced a rapid and sustained increase in [Ca2+]i
H M Badawi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(4), 1540-1546 (2008-07-05)
The structural stability and internal rotations in cyclopropanecarboxylic acid and cyclopropanecarboxamide were investigated by the DFT-B3LYP and the ab initio MP2 calculations using 6-311G** and 6-311+G** basis sets. The computations were extended to the MP4//MP2/6-311G** and CCSD(T)//MP2/6-311G** single-point calculations. From
Tetsuo Toraya et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 224-228 (2004-01-09)
A new strain isolated from soil utilizes cyclopropanecarboxylate as the sole source of carbon and energy and was identified as Rhodococcus rhodochrous (H. Nishihara, Y. Ochi, H. Nakano, M. Ando, and T. Toraya, J. Ferment. Bioeng. 80:400-402, 1995). A novel
D B Buxton et al.
Metabolism: clinical and experimental, 32(7), 736-744 (1983-07-01)
The effects of the hypoglycemic agent, cyclopropane carboxylate, on the metabolism of various substrates that enter the mitochondrion via the mitochondrial monocarboxylate transporter were investigated in perfused rat livers. Metabolism of pyruvate, branched-chain alpha-keto acids, acetoacetate and, to a lesser
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf