Przejdź do
496863
Pentakis(dimethylamino)tantalum(V)
99.99%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
PDMAT, TADMA, Ta(NMe2)5, Tantalum dimethylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ta(N(CH3)2)5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99%
reaction suitability
core: tantalum, reagent type: catalyst
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN(C)[Ta](N(C)C)(N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/5C2H6N.Ta/c5*1-3-2;/h5*1-2H3;/q5*-1;+5
InChI key
VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 73 Tantalum
Features and Benefits
Volatile solid CVD precursor to tantalum nitride (TaN) thin films. Also yields tantalum oxide (Ta2O5) thin films when O2, H2O, NO or H2O2 is present during the deposition process. Ta2O5 thins films show promise as gate dielectric materials in the manufacture of integrated circuits.
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review