Merck
395420
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride tetrahydrofuran complex (1:2)
99%
Synonim(y):
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium, Zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex
About This Item
Wzór liniowy:
ZrCl4 · 2OC4H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
175-177 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges