Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH2CH3)2N]4Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99.99%
form
liquid
reaction suitability
core: hafnium
bp
130 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CC)[Hf](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Hf/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
VBCSQFQVDXIOJL-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 72 Hafnium
Analysis Note
Purity excludes ~2000ppm zirconium.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?