For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
Wybierz wielkość
719,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
719,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
3.6-4.4 M (back titration with NaOH)
3400-4400 mmol/L (back titration with NaOH)
4 M in methanol
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Zintegrowane podejścia ujawniły mechanizmy terapeutyczne pigułki Zuojin przeciwko uszkodzeniom błony śluzowej żołądka w modelu szczurzym z przewlekłym zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka...: W badaniu tym zbadano wieloaspektowe działanie farmakologiczne pigułki Zuojin, wykorzystując roztwór amoniaku w konfiguracji eksperymentalnej, co przyczyniło się do zrozumienia jej mechanizmów ochronnych przed uszkodzeniem błony śluzowej żołądka (Chen L et al., 2024).
- Badania nad syntezą fosforanu cynkowo-amonowego z wykorzystaniem galwanicznego osadu ściekowego jako źródła cynku...: Koncentrując się na zrównoważonych praktykach, badania te wykorzystują roztwór amoniaku do syntezy fosforanu cynkowo-amonowego z odpadów przemysłowych, podkreślając nowatorską metodę recyklingu i ochrony środowiska (Morgovan CM et al., 2024).
- Zrozumienie roli jonów cynku w zarodkowaniu i wzroście struwitu w kontekście infekcji kamieni moczowych..: To badanie metalurgiczne bada, w jaki sposób roztwór amoniaku oddziałuje z jonami cynku, wpływając na tworzenie się kryształów struwitu, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia procesów patologicznych w infekcjach układu moczowego (Prywer J et al., 2024).
- Recykling metali z materiału katody akumulatora LiFePO4 przy użyciu wodnych układów dwufazowych opartych na cieczach jonowych...: Roztwór amoniaku jest stosowany w innowacyjnych systemach cieczy jonowych do recyklingu cennych metali ze zużytych baterii, przyczyniając się do zrównoważonego zarządzania materiałami (Li X et al., 2024).
- Wysoce wydajna i powtarzalna synteza sonochemiczna nanokryształów ZnO..: Badania te pokazują zastosowanie roztworu amoniaku w sonochemicznej syntezie nanokryształów ZnO, prezentując powtarzalną metodę wytwarzania wysokiej jakości nanomateriałów (Fioravanti A et al., 2024).
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - open cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?