stężenie
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
metody
tissue culture: suitable (plant)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Klucz InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A phermone in anuran tadpoles
- A nutrient in soil for plant nutrition
Studies of contributions of archaea and bacteria to the ammonia-oxidizing potential of soils
Interaction of ammonia and xenon with imidazole glycerol phosphate synthase from Thermotoga maritima
Metabolism of ammonia in Aedes aegypti fat body and midgut tissues
Used by ammonia-oxidizing bacteria
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)