Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 635,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4720,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
635,00 zł
grade
optical grade
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
powder
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.02 at 280 in H2O at 50%
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
- To prepare Ga2S3-GeS2-CsCl glasses, which are transparent in the entire visible range.
- To fabricate WO3 islands and network structures, which improves the light extraction efficiency of an OLED.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description optical grade, ≥99.5% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description BioXtra, ≥99.5% (titration) | description puriss. p.a., ≥99.5% |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
| assay ≥99.5% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade optical grade | grade - | grade - | grade puriss. p.a. |
| mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) |
| absorption ≤0.02 at 280 in H2O at 50% | absorption - | absorption ≤0.03 at 260 in H2O at 3 M, ≤0.03 at 280 in H2O at 3 M | absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?