Kluczowe dokumenty
553468
Tris(tert-butoxy)silanol
99.999%
Synonim(y):
TBS
Wybierz wielkość
473,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
473,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999%
Formularz
solid
bp
205-210 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-10(2,3)14-17(13,15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h13H,1-9H3
Klucz InChI
HLDBBQREZCVBMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.