Przejdź do
345474
Lithium trimethylsilanolate
95%
Synonim(y):
Trimethylsilanol lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3686900
Assay:
95%
Form:
solid
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
solid
SMILES string
[Li+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Li/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
InChI key
OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced process and composition control for atomic layer deposition with lithium trimethylsilanolate: This study reports on the novel lithium precursor, lithium trimethylsilanolate (LiTMSO), for atomic layer deposition, comparing it with other lithium precursors for improved process and composition control (Ruud et al., 2017).
  • Trimethylsiloxy based metal complexes as electrolyte additives for high voltage application in lithium ion cells: The paper discusses the synthesis of lithium trimethylsilanolate and its use as an additive to enhance the performance of high voltage lithium ion cells (Imholt et al., 2017).
  • Application of trimethylsilanolate alkali salts in organic synthesis: This review covers various applications of lithium trimethylsilanolate in organic synthesis, highlighting its role in different reactions (Bürglová and Hlaváč, 2018).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224367324868398195
description
95%
description
1.0 M in hexanes
description
90%, technical grade
description
1.0 M in THF
assay
95%
assay
-
assay
90%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
powder
form
liquid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)