Merck
308285
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99%
Synonim(y):
Indium tribromide
Wybierz wielkość
10 G
613,00 zł
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
613,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
InBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99%
Formularz:
powder and chunks
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
gęstość
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
  • Investigation of the Solution Chemistry of Hybrid Organic–Inorganic Indium Halides for New Material Discovery: The study examines the indium(III) bromide system, MA–In–Br, and the formation of new indium(III) halides (Zhang et al., 2022).
  • Indium (III)‐Catalyzed Haloalkynylation Reaction of Alkynes: This research explores the use of indium(III) bromide as a catalyst in haloalkynylation reactions (Daniels et al., 2024).
  • Zero-Dimensional Hybrid Organic–Inorganic Indium Bromide with Blue Emission: The study reports on the synthesis and properties of a new indium bromide compound exhibiting blue emission (Fattal et al., 2021).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Karavadhi Surendra et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(25), 9724-9726 (2011-06-08)
InI(3) and InBr(3) have been found to be effective catalysts for the π activation of C≡C bonds to initiate the conversion of chiral propargylic alcohols or silyl ethers to polycyclic products in excellent yields and with high stereoselectivity. The method
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.