Kluczowe dokumenty
545082
Indium(III) bromide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Indium tribromide
Wybierz wielkość
655,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
655,00 zł
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
gęstość
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.