Merck
550582
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(3-methyl-4-nitrobenzyl)-L-histidine methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
zanieczyszczenia
≤3 wt. % tert-butyl methyl ether
mp
92-104 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1cn(Cc2ccc(c(C)c2)[N+]([O-])=O)cn1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C20H26N4O6/c1-13-8-14(6-7-17(13)24(27)28)10-23-11-15(21-12-23)9-16(18(25)29-5)22-19(26)30-20(2,3)4/h6-8,11-12,16H,9-10H2,1-5H3,(H,22,26)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
QICAMETZWUJWGH-INIZCTEOSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)