Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
462,00 zł
Nazwa produktu
Histamine, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448), Hrh3(85268)
General description
Application
- to stimulate regulated cellular secretion
- in reaction mixture to activate blood for assaying thrombin (factor iia) activity by fluorimetry
- to fill the luminal side of the chamber to investigate its effects on the TJ-related barrier and the expression of TJ (tight junction) markers in the vocal fold epithelium
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard | description - |
| assay ≥97.0% | assay - | assay ≥97.0% (TLC), ≥97.0% (anhydrous basis, NT) | assay ≥97% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information - |
| mp 83-84 °C (lit.) | mp 83-84 °C (lit.) | mp 83-84 °C (lit.) | mp - |
| bp 167 °C/0.8 mmHg (lit.) | bp 167 °C/0.8 mmHg (lit.) | bp 167 °C/0.8 mmHg (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?