535931
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~2,000, 50 wt. % in H2O, electronic grade
Synonim(y):
PAA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
masa cząsteczkowa
average Mw ~2,000
stężenie
50 wt. % in H2O
tw
116 °C
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- a surfactant in the formation of photonic crystals
- a binder for the development of Silicon anode based lithium ion batteries
- polyelectrolyte membranes for electronics and optoelectronics based applications
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.