Przejdź do
408433
Boc-His-OH
99%
Synonim(y):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, Nα-Boc-L-histidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-768-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
755289
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154491511915456
description
99%
description
≥98.0% (TLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (NT)
assay
99%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +12.5±1.0°, c = 1% in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +4.6±0.5°, c = 2% in H2O
mp
195 °C (dec.) (lit.)
mp
~130 °C (dec.)
mp
-
mp
~205 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-His-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)