Przejdź do
P9386
Poly-L-histidine
mol wt 5,000-25,000
Synonim(y):
L-Histidine homopolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
702,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
702,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
5,000-25,000
color
white to light yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](Cc1[nH]cnc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
General description
Poly-L-histidine is an amphoteric compound. The imidazole ring in its structure enables protonation−deprotonation.
Application
Poly-L-histidine has been used:
  • as a polycation for the dispersion of multi-wall carbon nanotubes (MWCNTs)
  • as a polyionic compound to investigate its ability to rupture extracellular enveloped virus membrane[1]
  • in screening its anti-prion activity in cell based and in vivo anti-prion assay
Biochem/physiol Actions
Poly-L-histidine (Phis) copolymers are biocompatible, pH responsive and are less toxic. It exhibits endolysosomal escape funcationality. The copolymer of Phis with poly(ethylene glycol)−poly(d,l-lactide) (PEG-PLA) is effective in delivering doxorubicin. pH sensitive poly(l-histidine) copolymer micelles have application in delivering anticancer drugs in acidic microenvironment.
Analysis Note
Molecular weight by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P25345337053340
form
powder or solid
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
color
white to light yellow
color
white to very light yellow
color
-
color
white
mol wt
5,000-25,000
mol wt
≥5000
mol wt
-
mol wt
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this an oral product and if so, what is the recommended dose? If not, how is this product used?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Currently, there is no available product suitable for human use.
      Helpful?
  3. Hello, I am interested in your product Poly-L-histidine (P9386). Could you please confirm what terminal groups are present at both the N- and C-termini of this polymer?
    1 answer
    1. This polymer has carboxyl and amino end groups. Further detailed studies have not been conducted.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is this product's pKa?
    1 answer
    1. The pKa value is not determined.