Merck
548456
Sigma-Aldrich
Indium(II) chloride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Indium dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
InCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.72
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
262 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[InH]Cl
InChI
1S/2ClH.In.H/h2*1H;;/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
RLVOJNSMGYFATO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.