Merck
230022
Sigma-Aldrich
Zinc bromide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Zinc dibromide
Wybierz wielkość
10 G
386,00 zł
50 G
1290,00 zł
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
386,00 zł
50 G
1290,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZnBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38150410
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
~670 °C/1 atm (lit.)
mp
394 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
ciąg SMILES
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Zinc bromide supported on silica or montmorillonite can be used as a selective catalyst for the bromination of aromatic substrates.
It can be used as starting material to prepare poly(ethylene oxide)/ zinc salt systems, which can be used as polymer electrolytes.
Itcan also be used to prepare ZnO nanoparticles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Franz, A.K. Woerpel, K.A.
Journal of the American Chemical Society, 121, 949-949 (1999)
Yu Sung Chun et al.
Organic letters, 11(15), 3414-3417 (2009-07-04)
The in situ generated Blaise reaction intermediate, a zinc bromide complex of beta-enaminoester, reacts with various unactivated terminal alkynes and an internal alkyne under mild conditions to afford alpha-vinylated beta-enaminoesters in good to excellent yields.
J R Baker et al.
Organic letters, 9(1), 45-48 (2006-12-29)
[reaction: see text] A key structural feature of the Neocarzinostatin chromophore is a reactive epoxydiyne. We present here a new method for the preparation of epoxydiynes by the addition of an allenyl zinc bromide to a propargylic ketone.
Yasuhiro Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 57(10), 1158-1160 (2009-10-06)
Asymmetric intermolecular hydroacylation between salicylaldehyde (1) and 1,5-hexadiene (2) using a combination of [RhCl(C(8)H(14))(2)](2) (0.10 eq), (S)-BINAP (0.10 eq), and ZnBr(2) (0.20 eq) afforded an enantiomerically enriched hydroacylated product iso-3 of 84% ee, along with an achiral product normal-3.
Fernando Ferreira et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 24(5-7), 1009-1013 (2005-10-27)
An oligonucleotide protected with N-(trimethylsilyloxycarbonyl) (Teoc) and P-(trimethylsilylethanol) (Tse) groups was synthesized and deprotected by a single ZnBr2 treatment. Finally it was released from the solid support by cleavage of a disulfide linkage with TCEP. The olgonucleotide was obtained without
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?