Merck
203661
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cassiopeium oxide
About This Item
Wzór liniowy:
Lu2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lutetium
gęstość
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
Klucz InChI
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.