Kluczowe dokumenty
298182
Lanthanum(III) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Lanthanum trichloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads™
Próba
99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
bp
1812 °C (lit.)
mp
860 °C (lit.)
gęstość
3.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)