Przejdź do
326666
Palladium
powder, <1 μm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
EC Number:
231-115-6
MDL number:
eCl@ss:
38191001
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Pd
reaction suitability
core: palladium
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
particle size
<1 μm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
Average particle size determined by Fisher sub-sieve sizer
Application
  • A Novel Photosensitizer Based 450-nm Blue Laser-Mediated Photodynamic Therapy Induces Apoptosis in Colorectal Cancer - in Vitro and in Vivo Study.: This study demonstrates the effectiveness of a 450-nm light source in photodynamic therapy, showing significant apoptosis in colorectal cancer cells both in vitro and in vivo (Zeng J et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF50988358GF97172556GF67339963
Palladium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
Palladium
Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
Palladium
Palladium foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
Palladium
description
powder, <1 μm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
form
powder
form
foil
form
foil
form
foil
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review