Merck
539260
Sigma-Aldrich
3-Glycidoxypropyldimethylethoxysilane
97%
Synonim(y):
3-[(glicydoksy)propylo]dimetylotoksysilan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22O3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(C)CCCOCC1CO1
InChI
1S/C10H22O3Si/c1-4-13-14(2,3)7-5-6-11-8-10-9-12-10/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
HHBOIIOOTUCYQD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Glicydoksypropylodimetylotoksysilan został użyty do funkcjonalizacji szklanych podłoży w celu zbadania wydajności wzmocnienia fluorescencji wytworzonego czujnika fotonicznego. Produkt może być stosowany do silanizacji hydroksylowanych płytek Si(100) i chipów optycznych. Glicydoksypropylodimetylotoksysilan, wraz z kilkoma silanami, został użyty do utworzenia faz związanych do chromatografii cieczy w stanie nadkrytycznym (SFC).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
189.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hartman interferometer: versatile integrated optic sensor for label-free, real-time quantification of nucleic acids, proteins, and pathogens.
Schneider BH, et al.
Clinical Chemistry, 43(9), 1757-1763 (1997)
Richard J Sheridan et al.
Macromolecules, 50(17), 6668-6678 (2017-10-04)
We present a method for the direct measurement of the relative energy of interaction between a solvated polymer and a solid interface. By tethering linear chains covalently to the surface, we ensured the idealized and constant configuration of polymer molecules
Multicolor fluorescence enhancement from a photonics crystal surface.
Pokhriyal A, et al.
Applied Physics Letters, 97(2), 121108-121108 (2010)
STM and HREELS investigation of gas phase silanization on hydroxylated Si (100).
Fan C and Lopinski GP
Surface Science, 604(11), 996-1001 (2010)
Formation of dicarboxylic acid-terminated monolayers on silicon wafer surface.
Demirci S and Caykara T
Surface Science, 604(7), 649-653 (2010)
Produkty
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.