Przejdź do
422967
4-Aminothiophenol
≥97.0%
Synonim(y):
4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
599,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-763-4
Beilstein/REAXYS Number:
906904
MDL number:
Assay:
≥97.0%
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
bp
140-145 °C/16 mmHg (lit.)
mp
37-42 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminothiophenol is a bifunctional aromatic thiol used to form self-assembled monolayers for biosensors.
4-Aminothiophenol (p-aminothiophenol, PATP) is an aromatic thiol. The self-assembly of silver and gold nano particles which are interconnected with 4-ATP to form metal-molecule-metal sandwich architecture has been characterized by surface enhanced Raman scattering (SERS) using an off-surface plasmon resonance condition. Chemical transformation of PATP to 4,4-dimercaptoazobenzene (DMAB) has been extensively studied.
Application
4-Aminothiophenol (4-ATP) was employed as bifunctional molecule to functionalize gold nanoparticles (NPs) used in surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) detection of thrombin by protein recognition.
It may be used in the following studies:
  • As a water insoluble ligand in the synthesis of pectin–4-aminothiophenol conjugates.
  • To functionalize gold nanorods (GNR) in the development of GNR nitrite sensor.
  • To form self-assembled monolayers (SAMs) of 4-aminothiophenol in the development of DNA biosensor.
  • As a linker to thiol (SH) functionalize multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
  • To generate amino terminated self-assembly monolayers(SAMs) on platinum electrode which forms the base for attachment of single-wall carbon nano tubes (SWCTs).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
274240
description
≥97.0%
description
99%
assay
≥97.0%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
37-42 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
bp
140-145 °C/16 mmHg (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of 4-Aminothiophenol, product 422967?
    1 answer
    1. Solubility information is not available for this product