For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
725226
6-Mercapto-1-hexanol
99%
Synonim(y):
6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-MCH, 6-Mercaptohexan-1-ol, 6-Mercaptohexanol, MCH
Wybierz wielkość
1140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1140,00 zł
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)