Kluczowe dokumenty
535303
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
96%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(3-Hydroxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinato-O)tri-1-pyrrolidinyl-phosphorus hexafluorophosphate, PyAOP
Wybierz wielkość
497,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
497,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 96%
Poziom jakości
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
163-168 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3cccnc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
Klucz InChI
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry
Fluorescent glucose bioprobes
ReactIR™ flow cell
Reagent for:
Disulfide bond engineering
Heteroaryl ether synthesis
Optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?