Merck
387649
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamine
purified by redistillation, 99.5%
Synonim(y):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
Wybierz wielkość
100 ML
976,00 zł
4 X 100 ML
1850,00 zł
1 L
2190,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
976,00 zł
4 X 100 ML
1850,00 zł
1 L
2190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Formularz:
liquid
Próba:
99.5%
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
31 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99.5%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
redistillation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
<−50 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N-diisopropylethylamine is an aliphatic sterically hindered[1] amine.
Zastosowanie
N,N-diisopropylethylamine may be used in the following processes:
  • As an organic base in the synthesis of indenopyrones.[2]
  • As an activator for chiral iridium N, P ligand complexes which can be utilized in the hydrogenation of α,β-unsaturated nitriles.[3]
  • As a non-nucleophilic base for substitution reaction.[4]
  • As a starting material in the preparation of bis[1,2]dithiolo[1,4]thiazines and bis[1,2]dithiolopyrroles.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selective Syntheses of Bis [1, 2] dithiolo [1, 4] thiazines and Bis [1, 2] dithiolopyrroles from Hunig's Base.
Rees CW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2189-2196 (1998)
Asymmetric Hydrogenation of α, β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes.
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 126(33), 8812-8815 (2014)
Sequential Michael Addition and Enamine-Promoted Inverse Electron Demanding Diels-Alder Reaction upon 3-Vinyl-1,2,4-triazine Platforms.
Lorion M, et al.
Organic Letters (2015)
Enantioselective N-heterocyclic carbene-catalyzed synthesis of indenopyrones.
Chen KQ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry (2015)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is your DIPEA purified by redistillation (item 387649) in a bottle with some type of sure seal?
    1 answer
    1. Yes, this product is purified by distillation and packaged in a Sure/Seal bottle.