Merck
15140
Sigma-Aldrich
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
Wybierz wielkość
5 G
304,00 zł
25 G
1080,00 zł
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
304,00 zł
25 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8ClN2O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.56
Beilstein:
3654596
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (AT)
Formularz
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
Klucz InChI
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride was used in the preparation of hexadepsipeptide[1].
Inne uwagi
Reagent for activating the carboxylic group, synthesis of amides [2][3]; Esters [4]; Peptides [5]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S. Danishefsky et al
Tetrahedron Letters, 25, 4203-4203 (1984)
J. Cabre et al.
Synthesis, 413-413 (1984)
Yanjie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 10(1), 259-264 (2007-11-17)
Hexadepsipeptide 2, the precursor of Hirsutellide A (1), was synthesized in an overall yield of 45% from N-Boc-Me-Gly via three coupling reactions using dicyclohexylcarbodiimide (DCC), O-(7-azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- uronium hexafluorophosphate (HATU) and bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride (BOP-Cl), respectively.
E.J. Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 6818-6818 (1982)
R.D. Tung et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 4342-4342 (1985)