Przejdź do
41996
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution
~0.6 M in DMF, for peptide synthesis
Synonim(y):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1211115
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, ~0.6 M in DMF
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
concentration
~0.6 M in DMF
impurities
<1.0% water
refractive index
n20/D 1.441
density
0.978 g/mL at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
On1nnc2cccnc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-9-5-4(7-8-9)2-1-3-6-5/h1-3,10H
InChI key
FPIRBHDGWMWJEP-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution, also known as 3H-[1,2,3]-triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, is a benzotriazolic additive that is commonly used as a coupling reagent for amino acids and peptides. It is also used to minimize epimerization.
Application
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole solution is used as a reagent in the solid-phase synthesis of chiral peptide nucleic acids.
Other Notes
Coupling additive for efficient racemization-free coupling in peptide synthesis; segment coupling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
535303SML1806SML0273
description
~0.6 M in DMF
description
96%
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
<1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
reaction suitability
reaction type: Addition Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
density
0.978 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?